Läs mer
AZ3146, MedChemExpress
Produktkod. 16496516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496516 100 mg -
16482267 50 mg -
16406138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14710
MedChemExpress AZ3146 is a reasonably potent and selective Mps1 inhibitor with IC50 of 35 nM for Mps1Cat.
AZ3146 is a reasonably potent and selective Mps1 inhibitor with IC50 of 35 nM for Mps1Cat.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ3146
CAS 1124329-14-1
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H32N6O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (220.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(CC1)CCC1OC2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)C(N5C)=O)=C5C=N3)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 452.55
Formel vikt 452.55
Procent renhet 97.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease