Läs mer
AZ32, MedChemExpress
Produktkod. 16454618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16454618 10 mg 10mg
16450917 50 mg -
16425466 100 mg -
16417337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16454618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112305
MedChemExpress AZ32 is an orally bioavailable and blood-brain barrier-penetrating ATM inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.31 μM for ATM in cell.
AZ32 is an orally bioavailable and blood-brain barrier-penetrating ATM inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.31 μM for ATM in cell.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ32
CAS 2288709-96-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N4O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (456.80 mM)
LEDER O=C(NC)C(C=C1)=CC=C1C2=CN=C3C=NC(C4=CC=CC=C4)=CN32
Molekylvikt (g/mol) 328.37
Formel vikt 328.37
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease