Läs mer
AZ3451, MedChemExpress
Produktkod. 16480937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480937 50 mg -
16454648 10 mg -
16427367 5 mg -
16425486 100 mg 100mg
16403186 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112558
MedChemExpress AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.
AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ3451
CAS 2100284-59-9
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H27BrN4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (174.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=C(Br)C=C(OCO4)C4=C3)N2[C@H](C5CCCCC5)C)=C1)NC6=CC=C(C#N)C=C6
Molekylvikt (g/mol) 571.46
Formel vikt 571.46
Procent renhet 98.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation