Läs mer
AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Produktkod. 16466676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16466676 100 mg -
16462487 50 mg -
16433466 25 mg -
16416378 10 mg -
16408967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16466676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15226A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ505 ditrifluoroacetate
CAS 1035227-44-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H40Cl2F6N4O8
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM)
LEDER O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 805.59
Formel vikt 805.59
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death