Läs mer
AZ505, MedChemExpress
Produktkod. 16498957
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498957 5 mg
16456676 100 mg
16452487 50 mg
16423466 25 mg
16406378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498957 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15226
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ505
CAS 1035227-43-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H38Cl2N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (72.72 mM)
LEDER O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Molekylvikt (g/mol) 577.54
Formel vikt 577.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death