missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZ7550 Mesylate, MedChemExpress

Produktkod. 16468618
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468618 10 mg
16471068 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16468618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0794B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AZ7550 Mesylate is an active metabolite of AZD9291 and inhibits the activity of IGF1R with an IC50 of 1.6 μM.

AZ7550 Mesylate is an active metabolite of AZD9291 and inhibits the activity of IGF1R with an IC50 of 1.6 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZ7550 Mesylate
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H43N7O11S3
Kvantitet 10 mg
Synonym AZ7550 trimesylate salt
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (32.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1C=C(C2=NC(NC3=CC(NC(C=C)=O)=C(N(CCNC)C)C=C3OC)=NC=C2)C4=CC=CC=C41.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 773.9
Formel vikt 773.9
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.