Läs mer
AZ7550 Mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
AZ7550 Mesylate is an active metabolite of AZD9291 and inhibits the activity of IGF1R with an IC50 of 1.6 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZ7550 Mesylate |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H43N7O11S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AZ7550 trimesylate salt |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (32.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1C=C(C2=NC(NC3=CC(NC(C=C)=O)=C(N(CCNC)C)C=C3OC)=NC=C2)C4=CC=CC=C41.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 773.9 |
| Formel vikt | 773.9 |
| Visa mer |