missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AZ82, MedChemExpress
Beskrivning
AZ82 is a selective kinesin-like protein KIFC1 (HSET/KIFC1) inhibitor, with a Ki of 43 nM and an IC50 of 300 nM for KIFC1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZ82 |
| CAS | 1449578-65-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H31F3N4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(CCC)=C(C)S1)N[C@H](CC2=CC=C(C3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N=C2)C(N[C@H]4CNCC4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 560.63 |
| Formel vikt | 560.63 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?