Läs mer
AZ876, MedChemExpress
Produktkod. 16487488
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487488 10 mg -
16441729 1 mg 1mg
16427456 100 mg -
16423517 50 mg -
16409977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487488 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18282
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AZ876 is a potent and high-affinity LXR agonist. AZ876 displays 25-fold and 2.5-fold more potent than GW3965 (HY-10627) on human (h)LXRα and hLXRβ respectively.
AZ876 is a potent and high-affinity LXR agonist. AZ876 displays 25-fold and 2.5-fold more potent than GW3965 (HY-10627) on human (h)LXRα and hLXRβ respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ876
CAS 898800-26-5
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29N3O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(NC1=CC=C(N2CCCCC2)C=C1)=C3C4=CC=CC=C4)N(C(C)(C)C)S3(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 439.57
Formel vikt 439.57
Procent renhet 99.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death