Läs mer
AZ960, MedChemExpress
Produktkod. 16491049
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491049 1 mg
16463958 10 mg
16446677 5 mg
16420317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491049 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10411
MedChemExpress AZ960 is a potent and specific inhibitor of the JAK2 kinase with a Ki of 0.45 nM.
AZ960 is a potent and specific inhibitor of the JAK2 kinase with a Ki of 0.45 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ960
CAS 905586-69-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H16F2N6
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (84.66 mM)
LEDER N#CC1=CC(F)=C(NC2=NNC(C)=C2)N=C1N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C
Molekylvikt (g/mol) 354.36
Formel vikt 354.36
Procent renhet 97.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease