Läs mer
Azabon, LoGiCal
Produktkod. 30463460
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30463460 5 mg
1 options
Produktkod. 30463460 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3306.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azabon
CAS 1150-20-5
Analyt- eller komponentnamn Azabon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenamine, 4-(3-azabicyclo[3.2.2]non-3-ylsulfonyl)-, 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-[(4-aminophenyl)sulfonyl]- (9CI), 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 3-Sulfanilyl-3-azabicyclo[3.2.2]nonane, Azabon
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2S/c15-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)16-9-11-1-2-12(10-16)4-3-11/h5-8,11-12H,1-4,9-10,15H2
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC3CCC(CC3)C2
IUPAC-namn 4-(3-azabicyclo[3.2.2]nonan-3-ylsulfonyl)aniline
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 280.39
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 280.1245 g/mol