Läs mer
Azacitidinrelaterad USP förening B, Mikromol™
Produktkod. 30459318
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459318 4 x 25 mg
30051657 100 mg
30049541 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459318 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1259.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Azacitidinrelaterad USP förening B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS 6974-32-9
Analyt- eller komponentnamn 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C28 H24 O9
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, ABR, NSC 23349, beta-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, beta-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranosyl acetate, Azacitidine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxi-3,4-dibenzoyloxolan-2-yl]metylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 504.48
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 504,142 g/mol