missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azaconazole 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30325752
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325752 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325752 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL10339000AL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azaconazole
CAS 60207-31-0
Analyt- eller komponentnamn Azaconazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H11 Cl2 N3 O2
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Azaconazole, Azoconazole, Madurox, R 28644, Rodewod
InChI formel InChI=1S/C12H11Cl2N3O2/c13-9-1-2-10(11(14)5-9)12(18-3-4-19-12)6-17-8-15-7-16-17/h1-2,5,7-8H,3-4,6H2
Lösningstyp Single Solution
LEDER Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(Cn3cncn3)OCCO2
IUPAC-namn 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 300.14
Kvantitet 10 ml
Formel vikt 299.0228 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.