Läs mer
Azacyclonol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16480978 5 g
16462219 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16480978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0530
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.
Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Azacyclonol
Fysisk form Solid
CAS 115-46-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21NO
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym γ-pipradol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (374.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C1=CC=CC=C1)(C2CCNCC2)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Formel vikt 267.37
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.