missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azacyclonol, MedChemExpress

Produktkod. p-200100528
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16480978

Brand: Medchem Express HYB0530

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.

Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azacyclonol
Fysisk form Solid
CAS 115-46-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21NO
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym γ-pipradol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (374.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C1=CC=CC=C1)(C2CCNCC2)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Formel vikt 267.37
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.