Läs mer
azadibensocyklooktynsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486449
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486449 25 mg 25mg
15496449 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64549.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1425485-72-8 | C21H19NO3 | 333.39 g/mol
Azadibensocyklooktynsyra är det enklaste aminreaktiva reagenset för att introducera en dibensylcyklooktyn till tillgänglig aminfunktionalitet.Azadibensocyklooktynsyra är allmänt användbar i stambefrämjade kopparfria azid-alkynklickkemiska reaktioner. Det reagerar med azidfunktionaliserade föreningar eller bimolekyler för att ge stabil triazolbindning utan behov av en Cu(I)-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Azadibensocyklooktynsyra är det enklaste aminreaktiva reagenset för att introducera en dibensylcyklooktyn till tillgänglig aminfunktionalitet.Azadibensocyklooktynsyra är allmänt användbar i stambefrämjade kopparfria azid-alkynklickkemiska reaktioner. Det reagerar med azidfunktionaliserade föreningar eller bimolekyler för att ge stabil triazolbindning utan behov av en Cu(I)-katalysator.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1425485-72-8
Molekylformel C21H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 333.39
MDL-nummer MFCD22380737
InChI-nyckel NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-c6-acid, azadibenzocyclooctyne acid, dibenzocyclooctyne-acid, storage temp.:-20c, 6-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine-5-yl-6-oxohexanoic acid
PubChem CID 77078156
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azadibenzocyclooctyne acid
Färg Vitt till grått
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formel vikt 333.38
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.