Läs mer
Azadibensocyklooktyne-amin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417009
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417009 100 mg -
15407009 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65637.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1255942-06-3 | C18H16N2O | 276.339 g/mol
Azadibensocyklooktynamin är ett karbonylreaktivt reagens som används för att införliva ADIBO i organiska föreningar, ytor eller partiklar. Den reagerar med azidfunktionaliserade föreningar eller bimolekyler för att ge stabil triazolbindning utan behov av en Cu(I)-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Azadibensocyklooktyneamin är ett karbonylreaktivt reagens som används för att införliva ADIBO i organiska föreningar, ytor eller partiklar. Det reagerar med azidfunktionaliserade föreningar eller bimolekyler för att ge stabil triazolbindning utan behov av en Cu(I)-katalysator.
Anmärkningar
Värmekänslig. Inkompatibel med aminer och azider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1255942-06-3
Molekylformel C18H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 276.339
MDL-nummer MFCD22380759
InChI-nyckel OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-amine, azadibenzocyclooctyne-amine, adibo-ch2 2-nh2.tfa, azadibenzocyclooctyne-ch2 2-amine.tfa, dibenzocyclooctyne-amine, for copper-free click chemistry, 5-beta-alanyl-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine, 3-amino-1-5-aza-3,4:7,8-dibenzocyclooct-1-yne-5-yl-1-propanone, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.0?,? hexadeca-1 16 ,4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.04,9 hexadeca-1 12 ,4 9 ,5,7,13,15-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one
PubChem CID 77078258
LEDER C1C2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C3N1C(=O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azadibenzocyclooctyne-amine
Färg Gul till orange
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 276.33
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.