Läs mer
Azadibenzocyclooctyne-NHS ester, with 4 carbon linker
Beskrivning
Azadibenzocyclooctyne-NHS-ester, med 4-kollinker används i olika tillämpningar som protein-peptidkonjugat, antikropp-enzym eller antikropp-läkemedelskonjugat, protein- eller peptid-oligonukleotidkonjugat och ytmodifiering. Det används för att introducera cyklooktyndel i biomolekyler och amininnehållande föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Azadibensocyklooktyn-NHS-ester, med 4 kol-linker används i olika tillämpningar som protein-peptidkonjugat, antikropp-enzym eller antikropp-läkemedelskonjugat, protein- eller peptid-oligonukleotidkonjugat och ytmodifiering. Det används för att introducera cyklooktyndel i biomolekyler och amininnehållande föreningar.
Löslighet Löslig i dimetylformamid, terahydrofuran
, dimetylsulfocid och diklormetan.
Anteckningar
Fukt- och värmekänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azadibenzocyclooctyne-NHS ester |
| Namnnotering | with 4 carbon linker |
| Färg | Vitt till grått |
| Kvantitet | 100 mg |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in dimethyl formamide,terahydrofuran,dimethyl sulfocide and dichloromethane. |
| Formel vikt | 402.4 |
| Fysisk form | Fast |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.