Läs mer
Azadirachtin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azadirachtin B |
| Analyt- eller komponentnamn | Azadirachtin B |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C33H42O14/c1-7-14(2)24(36)45-17-11-16(34)30-12-44-20(25(37)40-5)21(30)28(3,23(35)19-22(30)31(17,13-43-19)26(38)41-6)33-18-10-15(29(33,4)47-33)32(39)8-9-42-27(32)46-18/h7-9,15-23,27,34-35,39H,10-13H2,1-6H3/b14-7+/t15-,16+,17-,18+,19-,20+,21+,22-,23-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 662.2575 |
| Procent renhet | >95% |