Läs mer
Azadiradion (~90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azadiradione |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 450.2406 |