missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azamethiphos 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azamethiphos |
| CAS | 35575-96-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azamethiphos |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 Cl N2 O5 P S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Oxazolo[4,5-b]pyridine, phosphorothioic acid deriv., Azametiphos, CGA 18809, Ciba-Geigy 18809, Salmosan, Snip |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?