missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azamulin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azamulin |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 478.2614 |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.65 |
| InChI-nyckel | FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N |
| LEDER | [H][C@@]12C(=O)CC[C@]11CC[C@@H](C)[C@@]2(C)[C@@H](C[C@@](C)(CC)[C@@H](O)[C@@H]1C)OC(=O)CSC1=NNC(N)=N1 |
| IUPAC-namn | (1S,2R,3S,4R,6R,7R,8R,14R)-4-ethyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-yl 2-[(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?