missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azaperol, TRC

Produktkod. 17932635
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932635 25 mg
17903825 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17932635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA80219025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2804-05-9
Molekylformel C19 H24 F N3 O
Molekylvikt (g/mol) 329.41
Synonym 1-Piperazinebutanol, α-(p-fluorophenyl)-4-(2-pyridyl)- (6CI,8CI), α-(4-Fluorophenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinebutanol, Azaperol, Dihydroazaperone
IUPAC-namn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-ol
LEDER OC(CCCN1CCN(CC1)c2ccccn2)c3ccc(F)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azaperol
Analyt- eller komponentnamn Azaperol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H24FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10,18,24H,3-4,11-15H2
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 329.1903
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.