missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azaperone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azaperone D4 |
| CAS | 1173021-72-1 |
| Molekylformel | C19 H22 F N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)butan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2/i6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC-namn | 4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.42 |
| Formel vikt | 331.1998 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?