Läs mer
Azaperone, LoGiCal
Produktkod. 30463395
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463395 10 mg
1 options
Produktkod. 30463395 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1164.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azaperone
CAS 1649-18-9
Analyt- eller komponentnamn Azaperone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H22 F N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 327.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 327,1747 g/mol