missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azaperone N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30050584
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050584 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050584 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1164.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Azaperone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azaperone N-Oxide
CAS 66065-28-9
Analyt- eller komponentnamn Azaperone N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H22 F N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[1-oxido-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, N-oxide, Azaperone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-13-23(25)14-11-22(12-15-23)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
LEDER [O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCN(CC1)c3ccccn3
IUPAC-namn 1-(4-fluorophenyl)-4-(1-oxido-4-pyridin-2-ylpiperazin-1-ium-1-yl)butan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 343.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 343.1696 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.