Läs mer
Azaperone
Produktkod. 15597529 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15597529 1 g 1g
15507539 5 g 5g
15517539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15597529 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460830010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1649-18-9 | C19H22FN3O | 327,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1649-18-9
Molekylformel C19H22FN3O
Molekylvikt (g/mol) 327.40
MDL-nummer MFCD00866692
InChI-nyckel XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym azaperone, stresnil, fluoperidol, suicalm, azaperon, azeperone, eucalmyl, sedaperone vet, azaperona, azaperonum
PubChem CID 15443
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-on
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCN1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azaperone
Förlust vid torkning 0,5% max (60 °C, 4 t) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, kloroform
Formel vikt 327.4
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azaperone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.