missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azaphen dihydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Pipofezine(Azafen or Azaphen) is a potent inhibitor of the reuptake of serotonin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azaphen dihydrochloride monohydrate |
| CAS | 63302-99-8 |
| Färg | Yellow-Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H23Cl2N5O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Azafen dihydrochloride monohydrate Pipofezin dihydrochloride monohydrate Pipofezine dihydrochloride monohydrate Azaphenonxazine dihydrochloride monohydrate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.[H]Cl.CN1C2=CC=CC=C2OC3=C1C=C(N4CCN(C)CC4)N=N3.O |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.29 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?