Läs mer
Azaphen, MedChemExpress
Beskrivning
Pipofezine(Azafen or Azaphen) is a potent inhibitor of the reuptake of serotonin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azaphen |
| CAS | 24853-80-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H21Cl2N5O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Azafen Pipofezin hydrochloride Pipofezine hydrochloride |
| LEDER | [H]Cl.[H]Cl.CN1C2=CC=CC=C2OC3=C1C=C(N4CCN(C)CC4)N=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.28 |
| Formel vikt | 370.28 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |