Läs mer
Azapropazone, LoGiCal
Produktkod. 30458281
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458281 10 mg
1 options
Produktkod. 30458281 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0245.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azapropazone
CAS 13539-59-8
Analyt- eller komponentnamn Azapropazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H20 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Dimethylamino-7-methyl-1,2-(n-propylmalonyl)-1,2-dihydro-1,2,4-benzotriazine, 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, AHR 3018, Apazone, Azapropazone, Cinnamin, Cinnopropazone, Mi 85, NSC 102824, Prolixan, Sinnamin, 1H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-
InChI formel InChI=1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCC1C(=O)N2N(C1=O)c3cc(C)ccc3N=C2N(C)C
IUPAC-namn 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propylpyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 300.36
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300.1586 g/mol