Läs mer
Azaserine, MedChemExpress
Beskrivning
Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azaserine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 115-02-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H7N3O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CI-337 O-Diazoacetyl-L-serine P-165 |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (288.80 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |