Läs mer
Azaserine, MedChemExpress
Produktkod. p-200096062
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16454507
Brand: Medchem Express HYB0919
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azaserine
Fysisk form Solid
CAS 115-02-6
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H7N3O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CI-337 O-Diazoacetyl-L-serine P-165
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (288.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](COC(C=[N+]=[N-])=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 173.13
Formel vikt 173.13
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.