missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azasetron hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16428338
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16428338

Brand: Medchem Express HYB006810mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).

Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azasetron hydrochloride
CAS 123040-16-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21Cl2N3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Y-25130 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (51.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.22 mg/mL (5.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(OCC(N2C)=O)C2=CC(Cl)=C1)NC3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 386.27
Formel vikt 386.27
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.