Läs mer
Azasetron hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16464217
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464217 50 mg 50mg
16428338 10 mg -
16428076 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16464217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0068
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azasetron hydrochloride
CAS 123040-16-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21Cl2N3O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Y-25130 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (51.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.22 mg/mL (5.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(OCC(N2C)=O)C2=CC(Cl)=C1)NC3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 386.27
Formel vikt 386.27
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation