Läs mer
Azatadine dimaleate, MedChemExpress
Produktkod. 16498378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498378 10 mg -
16498146 100 mg 100mg
16404277 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0170A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azatadine dimaleate
CAS 3978-86-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H30N2O8
Kvantitet 10 mg
Synonym Azatadine maleate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM)
LEDER O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=CC=CN=C4\2
Molekylvikt (g/mol) 522.55
Formel vikt 522.55
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation