Läs mer
Azatadine Dimaleate, TRC
Produktkod. 30180216
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180216 5 mg
30180025 50 mg
30179842 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8029505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3978-86-7
Molekylformel C20 H22 N2 . 2 C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 522.55
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (Z)-2-butenedioate (1:2), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidylidene)-, maleate (1:2) (8CI), 5-(4'-N-Methylpiperidylidene)-4-azo-10:11-dihydrodibenzocycloheptene dimaleate, Atoramin, Azatadine dimaleate, Azatadine maleate, Bonamid, Idulian, Optimine, Sch 10649, Trinalin, Zadine
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 11-(1-metylpiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[3,4-b]pyridin
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azatadine Maleate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2.2C4H4O4/c1-22-13-10-16(11-14-22)19-18-7-3-2-5-15(18)8-9-17-6-4-12-21-20(17)19;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11,13-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formel vikt 522.2002