Läs mer
Azathioprine, Thermo Scientific™
1379.86 SEK - 11116.80 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 446-86-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C9H7N7O2S |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.262 |
| MDL-nummer | MFCD00069203 |
| InChI-nyckel | LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek |
| PubChem CID | 2265 |
| ChEBI | CHEBI:2948 |
| IUPAC-namn | 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine |
| LEDER | CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15444719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.03 |
1g |
1379.86 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15454719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.06 |
5g |
5129.97 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15464719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.09 |
10g |
11116.80 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in Dichloromethane and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Protect from heat.
Kemiska identifierare
| 446-86-6 | |
| 277.262 | |
| LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N | |
| 2265 | |
| 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine |
| C9H7N7O2S | |
| MFCD00069203 | |
| azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek | |
| CHEBI:2948 | |
| CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-] |
Specifikationer
| Azathioprine | |
| C9H7N7O2S | |
| 14,902 | |
| Soluble in Dichloromethane and dimethyl sulfoxide. | |
| CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-] | |
| 277.262 | |
| CHEBI:2948 |
| 446-86-6 | |
| MFCD00069203 | |
| azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek | |
| LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N | |
| 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine | |
| 2265 | |
| 277.26 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H350-H302-H315-H319-H335
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 207-175-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UO8925000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C