Läs mer
Azathioprine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azathioprine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 277.0382 |
| Procent renhet | >95% |