Läs mer
Azathramycin, MedChemExpress
Produktkod. 16433367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16433367 50 mg -
16479865 250 mg 250mg
16427316 100 mg -
16417348 10 mg -
16401866 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16433367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17442
MedChemExpress Azathramycin (Azaerythromycin A) is an antibiotic and targets ribosome.
Azathramycin (Azaerythromycin A) is an antibiotic and targets ribosome.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azathramycin
Fysisk form Solid
CAS 76801-85-9
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H70N2O12
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Azaerythromycin A Desmethyl Azithromycin
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H]1[C@H](O)[C@](C)(OC)C[C@]([H])(O[C@@H]([C@H](C)[C@@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@@](O)(C)[C@@H](CC)O3)[C@@H](C)C3=O)O1
Molekylvikt (g/mol) 734.96
Formel vikt 734.96
Procent renhet 98.0%