Läs mer
AZD-0284, MedChemExpress
Beskrivning
AZD-0284 is a selective inverse agonist of the nuclear receptor RORγ. AZD-0284 has the potential for plaque psoriasis vulgaris and respiratory tract disorders treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD-0284 |
| CAS | 2101291-07-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18F6N2O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (190.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@H]1N(C(C)=O)CC2=C1C=CC(S(=O)(C)=O)=C2)NC3=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.43 |
| Formel vikt | 524.43 |
| Visa mer |