missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZD-1480, MedChemExpress

Produktkod. 16494726
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494726 100 mg
16470037 50 mg
16456377 5 mg
16433648 10 mg
16430946 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10193

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.

AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZD-1480
Fysisk form Solid
CAS 935666-88-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H14ClFN8
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (143.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(N=C(N=C1)N[C@@H](C)C2=NC=C(C=N2)F)NC3=NNC(C)=C3
Molekylvikt (g/mol) 348.77
Formel vikt 348.77
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.