missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AZD 1480, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-N2-[(1S)-1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)ethyl]-N4-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 935666-88-9 |
| Molekylformel | C14H14ClFN8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AZD 1480 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClFN8/c1-7-3-11(24-23-7)21-13-10(15)6-19-14(22-13)20-8(2)12-17-4-9(16)5-18-12/h3-6,8H,1-2H3,(H3,19,20,21,22,23,24)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](Nc1ncc(Cl)c(Nc2cc(C)[nH]n2)n1)c3ncc(F)cn3 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-N-[(1S)-1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)ethyl]-4-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.77 |
| Formel vikt | 348.1014 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?