Läs mer
AZD 2066, MedChemExpress
Beskrivning
AZD 2066 is a selective, orally active and brain-penetrant antagonist of mGluR5. AZD 2066 has antinociception effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD 2066 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 934282-55-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H16ClN5O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| LEDER | CN1C(C2=CC=NC=C2)=NN=C1O[C@@H](C3=NOC(C4=CC(Cl)=CC=C4)=C3)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.82 |
| Visa mer |