Läs mer
AZD 2066, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine |
| CAS | 934282-55-0 |
| Molekylformel | C19H16ClN5O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | AZD 2066, AZD2066, TT 001 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1nnc(c2ccncc2)n1C)c3cc(on3)c4cccc(Cl)c4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.82 |