missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ AZD 2066
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18741389
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18741389 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18741389 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5614/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

mGlu5 antagonist; orally bioavailable and brain penetrant

AZD 2066 is an mGlu5 antagonist. Displays discriminative effects in rats. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine
CAS 934282-55-0
Kvantitet 10 mg
Mål Group I mGluR Antagonists
Molekylformel C19H16ClN5O2
Formel vikt 381.82
Renhet >98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.