Läs mer
AZD-2098, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD-2098 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ,3-Dichloro-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, AZD 2098, AZD2098 |