Läs mer
AZD-2461, MedChemExpress
Produktkod. 16491897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491897 50 mg -
16486216 100 mg -
16485738 10 mg 10mg
16408427 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13536
MedChemExpress AZD-2461 is a potent PARP inhibitor, with IC50s of 5 nM, 2 nM and 200 nM for PARP1, PARP2 and PARP3, respectively.
AZD-2461 is a potent PARP inhibitor, with IC50s of 5 nM, 2 nM and 200 nM for PARP1, PARP2 and PARP3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD-2461
CAS 1174043-16-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22FN3O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.89 mM)
LEDER O=C1NN=C(CC2=CC=C(F)C(C(N3CCC(OC)CC3)=O)=C2)C4=C1C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 395.43
Formel vikt 395.43
Procent renhet 97.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death