Läs mer
Tocris Bioscience™ AZD 2461
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000929
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30000929 10 mg
30000999 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30000929 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6060/10
Potent PARP inhibitor; orally bioavailable
AZD 2461 is a potent PARP inhibitor (IC50 values are 2, 5 and 200 nM for PARP2, PARP1 and PARP3, respectively). Exhibits anticancer effects in BRCA1 mutant, but not wild-type breast cancer cell lines in vitro. Inhibits growth of olaparib -resistant mammary tumors in a mouse model and is a poor substrate for the P-gp transporter. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1174043-16-3
Molekylformel C22H22FN3O3
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-[[4-Fluoro-3-[(4-methoxy-1-piperidinyl)carbonyl]phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formel vikt 395.43
Fysisk form Solid
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 395.434
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.