Läs mer
AZD-3463, MedChemExpress
Beskrivning
AZD-3463 (ALK/IGF1R inhibitor) is an orally active ALK/IGF1R inhibitor, with a Ki of 0.75 nM for ALK. AZD3463 induces apoptosis and autophagy in neuroblastoma cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD-3463 |
| CAS | 1356962-20-3 |
| Färg | Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25ClN6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ALK/IGF1R inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (44.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC(C=NC(NC1=C(OC)C=C(N2CCC(N)CC2)C=C1)=N3)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.95 |
| Visa mer |