Läs mer
AZD-5069, MedChemExpress
Produktkod. 16491879
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491879 1 mg
16443706 25 mg
16417948 10 mg
16403887 50 mg
16450408 5 mg
16417746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16491879 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19855
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD-5069
CAS 878385-84-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22F2N4O5S2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 90 mg/mL (188.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N1CCC1)(NC2=NC(SCC3=CC=CC(F)=C3F)=NC(O[C@H](C)[C@@H](O)CO)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 476.52
Formel vikt 476.52
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death